AB1766
Anti-Dopamine Transporter Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
DAT
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
monkey, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC6A3(6531)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry using formaldehyde-fixed brain sections.
Not recommended for use on rodent.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2