FCMAB291F
Milli-Mark®Anti-Cytokeratin 5 Antibody, 6-FITC, clone D5/16B4
clone D5/16B4, Milli-Mark®, from mouse
Szinonimák:
58 kDa cytokeratin, epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex,Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types), keratin, type II cytoskeletal 5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
D5/16B4, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Milli-Mark®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KRT5(3852)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Cytoskeleton
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
A431 cells
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2