395R-1
c-Myc (EP121) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
100
500
konjugátum
unconjugated
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
EP121, monoclonal
leírás
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 0.1 mL concentrate (395R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (395R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (395R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (395R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (395R-18)
gyártó/kereskedő neve
Cell Marque™
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
izotípus
IgG
szabályozó
Burkitt lymphoma, prostate carcinoma
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
vizualizáció
nuclear
Géninformáció
human ... MYC(4609)
Related Categories
Általános leírás
Minőség
IVD | IVD | IVD | RUO |
Kapcsolódás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)