MAB1620
Anti-Cytokeratin 5 Antibody, 6, clone D5/16B4
clone D5/16B4, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
58 kDa cytokeratin, Cytokeratin-5, CK-5, Keratin-5, K5, Type-II keratin Kb5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
klón
D5/16B4, monoclonal
faj reaktivitás
rat, mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KRT5(3852)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
A 1:50-1:100 dilution from a previous lot was used for paraffin, high-temperature antigen retrieval required (Pressure cooker, Citrate/EDTA buffer pH 6.0, 4 minutes at full pressure).
Immunofluorescence:
A previous lot of this antibody was used in Immunofluorescence.
Western blot:
Recognizes a 58kDa and 56kDa band corresponding to cytokeratin 5 and 6.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected cytokeratin 5/6 on 10 ug of A431 lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
A431 cell lysate, human bladder tumor tissue.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2