248M-9
Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen (Ber-EP4) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
100
500
konjugátum
unconjugated
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Ber-EP4, monoclonal
leírás
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 0.1 mL concentrate (248M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (248M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (248M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (248M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (248M-98)
gyártó/kereskedő neve
Cell Marque™
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
izotípus
IgG1κ
szabályozó
colon carcinoma
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
vizualizáció
cytoplasmic
Géninformáció
human ... EPCAM(4072)
Általános leírás
Minőség
IVD | IVD | IVD | RUO |
Kapcsolódás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Related Content
A diagnosztikai immunhisztokémiai áttekintés kiemeli annak jelentőségét a rákdiagnosztikában és a fertőző betegségek kimutatásában a modern klinikai patológiában.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.