452M-9
Cytokeratin (CAM 5.2) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
100
500
konjugátum
unconjugated
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CAM 5.2, monoclonal
leírás
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 0.1 mL concentrate (452M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (452M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (452M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (452M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (452M-98)
gyártó/kereskedő neve
Cell Marque™
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
izotípus
IgG2aκ
szabályozó
appendix, hepatocellular carcinoma
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
vizualizáció
cytoplasmic