Fontos dokumentumok
F4771
Monoclonal Anti-Fibroblast Surface Protein antibody produced in mouse
clone 1B10, ascites fluid
Szinonimák:
Fibroblast Surface Protein Antibody, Fibroblast Surface Protein Antibody - Monoclonal Anti-Fibroblast Surface Protein antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1B10, monoclonal
molekulatömeg
antigen 43-72-80 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
technika/technikák
complement-mediated cytotoxicity assay: 1:500
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
izotípus
IgM
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
- immunofluorescence
- flow cytometry
- immunohistochemistry
- immunoblotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Analízis megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)