07-2274
Anti-FSP1/S100A4 Antibody
from rabbit
Szinonimák:
S100 calcium binding protein A4, S100 calcium-binding protein A4, fibroblast-specific protein-1, leukemia multidrug resistance associated protein, S100 calcium binding protein A4 (calcium protein, calvasculin, metastasin, murine placental homolog), malig
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... S100A4(6275)
mouse ... S100A4(20198)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FSP1/S100-A4 on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
NIH/3T3 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1