Fontos dokumentumok
BM-PACK
Millipore
Anti-D (clones TH-28/MS-26) Blood Grouping Reagent plus Diluent
CORE Anti-D Blend (clones TH-28/MS-26) Bulk Reagent plus Diluent Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41116102
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
human
Minőségi szint
antitest forma
unpurified
klón
TH-28/MS-26, monoclonal
Forma
liquid
kiszerelés
kit of
koncentráció
10-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
technika/technikák
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
izotípus
IgG
IgM
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Appropriate for donor testing - reacts with all D weak and D partial red cells, including DVIContains 0.1% (w/v) Sodium AzideFiltered through a 0.22μm terminal filterShelf Life: 36 months from date of filtration
Alkalmazás
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Reagent + Diluent Kit
Jogi információk
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany