BY-50L-BK
Bulk Reagent Diluents - ABO & RHD (Rh) Specificities
Rh Reagent Diluent
Szinonimák:
Rh Reagent Diluent
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41116102
NACRES:
NA.41
Javasolt termékek
antitest forma
unpurified
Minőségi szint
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 50 L
koncentráció
10-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
technika/technikák
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration
Alkalmazás
Bulk
For dilution of Rh reagents
Jogi információk
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2