Összes fotó(1)
Key Documents
TL-PACK
Millipore
Anti-A (clone BIRMA-1), Blood Grouping Reagent plus Diluent
CORE Anti-A (clone BIRMA-1) Bulk Reagent plus Diluent Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41116102
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
unpurified
klón
BIRMA-1, monoclonal
form
liquid
kiszerelés
kit of
koncentráció
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
technika/technikák
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
izotípus
IgM
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Colorant: Patent Blue Violet dye
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Alkalmazás
For use by Tube;Slide;Microplate techniques.
Reagent + Diluent Kit.
Jogi információk
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3