ABN78A4
Anti-NeuN (rabbit) Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Szinonimák:
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected NeuN in adult mouse brain tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Adult mouse brain tissue
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2