Merck
655708
Sigma-Aldrich
Diethyl glutarate-13C5
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
13CH2(13CH213CO2C2H5)2
Molekulatömeg:
193.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
bp
237 °C (lit.)
sűrűség
1.049 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
CCO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13C](=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h3-7H2,1-2H3/i5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUWSNHWQZPEFEX-ODDIWHJLSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)