AB769
Anti-Collagen Type IV Antibody
Chemicon®, from goat
Szinonimák:
Anti-Anti-BSVD, Anti-Anti-BSVD1, Anti-Anti-COL4A1s, Anti-Anti-PADMAL, Anti-Anti-RATOR
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, bovine, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
alkalmasság
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL4A1(1282)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
ELISA: 1:1000-1:4000
Indirect immunohistochemistry (frozen sections only): 1:10-1:40
Immunocytochemistry 1:10-1:20
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Control: Kidney, muscle, tendon spleen tissue
Negative Control: Neurons/glia
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg