AB745
Anti-Collagen Type I Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-CAFYD, Anti-EDSARTH1, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin (Semi-purified)
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
alkalmasság
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL1A1(1277)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Indirect microimmunofluorescent visualization of collagen type I on cryostat sections of human tissue or cultured cells: 1:10-1:40.
Western blot 1:200
Not recommended for use in paraffin treated tissues.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Fizikai forma
Product is liquid in 0.15M Sodium Chloride, 10mM Sodium Phosphate pH 7.5 with 0.1% Mannitol and 0.1% Dextran as stabilizers. No preservative.
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Protocols
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.