AB758
Anti-Collagen Type I Antibody
Chemicon®, from goat
Szinonimák:
Anti-CAFYD, Anti-EDSARTH1, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, bovine
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
alkalmasság
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL1A1(1277)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
ELISA: 1:50-1:100
Indirect immunohistochemistry (frozen sections only): 1:10-1:20
Indirect immunocytochemistry: 1:10-1:20
Antibody reacts with human collagen I in reduced westerns with supernatant samples from serum-free cultures of human fibroblasts {LMF, personal communication}.
Not recommended for paraffin tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg