Fontos dokumentumok
F4024
Anti-Biotin–FITC antibody, Mouse monoclonal
clone BN-34, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Biotin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BN-34, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:80
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
In some applications, localization of biotinylated probes with avidin produces high background levels. Anti-biotin reagents may be substituted for avidin to decrease non-specific binding.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)