ABN90P
Anti-NeuN purified Antibody
from guinea pig, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
NEUronal Nuclei, clone A60, NeuN
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
guinea pig
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000-2,000 dilution from a representative lot detected NeuN in rat E18 cortex cells.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NeuN on 10 µg of mouse E16 brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse E16 brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1