Fontos dokumentumok
G4546
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
GFAP Antibody for Flow Cytometry - Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein antibody produced in rabbit, Gfap Antibody Flow Cytometry, Anti-FLJ45472, Anti-GFAP, Anti-Intermediate filament protein
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~50 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GFAP(2670)
mouse ... Gfap(14580)
rat ... Gfap(24387)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
antitest
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?