Merck
900117P
Avanti
PGE2
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Prostaglandin E2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H32O5
Molekulatömeg:
352.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.21
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (900117P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (900117P-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900117P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Meijing Liu et al.
Antioxidants & redox signaling, 33(2), 87-116 (2020-02-11)
Aims: Acetaminophen (APAP) overdose leads to acute liver injury by inducing hepatic mitochondrial oxidative stress and inflammation. However, the