Fontos dokumentumok
8.53043
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Boc-Tyr-OH, N-α-t.-Boc-L-tyrosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H19NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
281.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
223-613-7
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNBUSIJNWNXLQQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Building block for introduction of tyrosine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-0016
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): +2.0 - +4.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3