Fontos dokumentumok
8.53023
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(tBu)-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
Boc-Tyr(tBu)-OH, N-α-t.-Boc-O-t.-butyl-L-tyrosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H27NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
337.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
product name
Boc-Tyr(tBu)-OH, Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
113-116 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C18H27NO5/c1-17(2,3)23-13-9-7-12(8-10-13)11-14(15(20)21)19-16(22)24-18(4,5)6/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEQLLMOXFVKKCN-AWEZNQCLSA-N
Általános leírás
Useful building block for introduction of N-terminal tyrosine residues in Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-0093
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -15.5 - -12.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3