Fontos dokumentumok
913588
O-(2-Nitrobenzyl)-L-tyrosine hydrochloride
≥95%
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(4-((2-nitrobenzyl)oxy)phenyl)propanoic acid hydrochloride, NBY, ONBY, Photo-controlled amino acid, Photocaged amino acid, Photocleavable tyrosine derivative
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
form
powder
elérhetőség
available only in USA
mp
205 °C (decomp.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C16H16N2O5.ClH/c17-14(16(19)20)9-11-5-7-13(8-6-11)23-10-12-3-1-2-4-15(12)18(21)22;/h1-8,14H,9-10,17H2,(H,19,20);1H/t14-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DRUCEARMIBXBOJ-UQKRIMTDSA-N
Alkalmazás
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Egyéb megjegyzések
Time-resolved protein activation by proximal decaging in living systems
Crystal structure of a domain-swapped photoactivatable sfGFP variant provides evidence for GFP folding pathway
Light-control of the ultra-fast Gp41-1 split intein with preserved stability of a genetically encoded photo-caged amino acid in bacterial cells
Rapid and Inexpensive Evaluation of Nonstandard Amino Acid Incorporation in Escherichia coli
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Self-react. C
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)