8.52326
Fmoc-azidolysine
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-azidolysine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Fmoc-azidolysine, Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
azide
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C21H22N4O4/c22-25-23-12-6-5-11-19(20(26)27)24-21(28)29-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJRFTUILPGJJIO-IBGZPJMESA-N
Related Categories
Általános leírás
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references:
[1] M. Meldal, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2531.
[2] J. T. Lundquist & J. C. Pelletier (2001) Org. Lett., 3, 781.
[3] N. Nepomniaschiy, et al. (2008) Org. Lett., 10, 5243.
Alkalmazás
- In the synthesis of a cationic cell-penetrating peptide (CPP) by click-chemistry.
- In the preparation of a peptide-resorcinarene conjugate by click chemistry.
Analízis megjegyzés
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.