Fontos dokumentumok
8.52360
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-propargylglycine
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-L-propargylglycine, N-Fluorenemethoxycarbonyl-L-propargyl glycine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H17NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
335.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
alkyne
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](CC#C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H17NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h1,3-6,8-11,17-18H,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJGMNCKHNMRKFM-SFHVURJKSA-N
Általános leírás
Building block for the introduction by Fmoc SPPS of an amino acid bearing an alkyne side chain. Such derivatives are useful tools for the synthesis of cyclic peptides by an alkyne-alkyne Glaser coupling, involving Cu(OAc)2/pyridine and heating to 60 °C using microwaves.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -21.0 - -18.0 °
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3