Merck
00397
Sigma-Aldrich
Fmoc-propargyl-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-2-(Fmoc-amino)-4-pentynoic acid, Fmoc-L-2-propargylglycine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H17NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
335.35
Beilstein:
9151699
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
szín
white
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CC#C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H17NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h1,3-6,8-11,17-18H,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJGMNCKHNMRKFM-SFHVURJKSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)