Fontos dokumentumok
8.43899
Sigma-Aldrich
Sodium molybdate dihydrate
for synthesis
Szinonimák:
Sodium molybdate dihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
MoNa2O4 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
241.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-551-7
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
crystals
hatékonyság
4233 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
mp
687 °C (Elimination of water of crystallisation)
oldhatóság
840 g/L
sűrűség
2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate)
térfogatsúly
1000‑1400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Mo](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1