Merck
907251
Sigma-Aldrich
H-L-Photo-lysine HCl
≥98%
Szinonimák:
(S)-2-Amino-6-((2-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)ethoxy)carbonylamino)hexanoic acid hydrochloride, (S)-2-Amino-6-((2-(3H-diazirin-3-yl)propoxy)carbonylamino)hexanoic acid hydrochloride, 3′-Azibutyl-N-carbamoyl-lysine hydrochloride, Abk, Diazirine amino acid, Photo-Lys, Photo-crosslinking amino acid, Photoprobe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H21ClN4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
308.76
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
Teszt
≥98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
elérhetőség
available only in USA
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCCCNC(=O)OCCC1(N=N1)C)C(=O)O
InChI
1S/C11H20N4O4/c1-11(14-15-11)5-7-19-10(18)13-6-3-2-4-8(12)9(16)17/h8H,2-7,12H2,1H3,(H,13,18)(H,16,17)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUCMNTLJAFTFDU-QMMMGPOBSA-N
Alkalmazás
H-L-Photo-lysine HCl is a diazirine-containing lysine amino acid and multifunctional probe building blocks. Its incorporation into peptides or small-molecule probes and tools allows for photoaffinity labeling of cellular targets and protein-protein interactions upon UV light (~360 nm) irradiation to form a covalent bond. This and other multifunctional probe building blocks will continue to accelerate drug discovery research for probing cellular mechanisms, target ID/validation, and understanding traditionally undruggable targets. An Fmoc-protected version is also available as 907383.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Self-react. C
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)