Merck
09668
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate
≥99.0% (TLC/N)
Szinonimák:
O-(N-Succinimidyl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate, HSTU
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H16F6N3O3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
359.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥99.0% (TLC/N)
Forma
crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
mp
218-221 °C (dec.)
oldhatóság
acetonitrile: 0.5 g/mL, slightly hazy, colorless
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(\ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](\C)C
InChI
1S/C9H16N3O3.F6P/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STWZCCVNXFLDDD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate can be used to prepare N-succinimidyl 4-[18F]fluorobenzoate ([18F]-SFB), a prosthetic group for the fluorination of biomolecules for PET imaging.
Alkalmazás
Reactant for:
Synthesis of liposomal contrast agents for magnetic resonance imaging
Synthesis of thiol-reactive Cy5 derivatives
Synthesis of protein labeling molecules
Egyéb megjegyzések
Coupling reagent for peptide synthesis and the formation of other amides. Even in aqueous solution yields are excellent
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
18F-nanobody for PET imaging of HER2 overexpressing tumors
Xavier C, et al.
Nuclear Medicine and Biology, 43, 247-252 (2016)
Synthesis of 18F-labeled membrane-penetrating peptide as PET tracer
Tang G and Wang X
Journal of Nuclear Medicine, 49, 97P-97P (2008)
Virginia Wycisk et al.
ChemistryOpen, 6(3), 437-446 (2017-06-24)
Herein, we present a new synthetic route to cyanine-based heterobifunctional dyes and their application as fluorescent linkers between polymers and biomolecules. The synthesized compounds, designed in the visible spectral range, are equipped with two different reactive groups for highly selective
Synthesis and in vivo evaluation of p-18F-Fluorohippurate as a new radiopharmaceutical for assessment of renal function by PET
Awasthi V, et al.
Journal of Nuclear Medicine, 52, 147-153 (2011)
PET imaging of macrophage mannose receptor-expressing macrophages in tumor stroma using 18F-radiolabeled camelid single-domain antibody fragments
Blykers A, et al.
Journal of Nuclear Medicine, 56, 1265-1271 (2015)