Fontos dokumentumok
8.51054
Sigma-Aldrich
CDI
1,1′-Carbonyldiimidazole Novabiochem®
Szinonimák:
CDI, 1,1′-Carbonyl-diimidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6N4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
208-488-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥97.0% (GC)
form
powder
hatékonyság
1071 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
pH
7.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
116-120 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A useful coupling reagent for amidations, esterifications and thioesterifications [1,2,3,4].
Literature references
[1] H. A. Staab (1957) Ann. Chem., 609, 75.
[2] R. Paul, et al. (1960) J. Am. Chem. Soc., 82, 4596.
[3] R. Paul, et al. (1962) J. Org. Chem., 27, 2094.
[4] T. Kamijo, et al. (1984) Chem. Pharm. Bull., 32, 5044.
Kapcsolódás
Replaces: 01-62-0002
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Solubility (0.6 mmole ind 2 ml DMF): clearly soluable
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2