Merck
756881
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonyl-13C-diimidazole
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC6H6N4O
Molekulatömeg:
163.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
mp
117-122 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=[13C](N1C=NC=C1)N2C=NC=C2
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H/i7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFKFTWBEEFSNDU-CDYZYAPPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)