Merck
8.51026
Sigma-Aldrich
5-Carboxy-tetramethylrhodamine
Novabiochem®
Szinonimák:
5-Carboxy-tetramethylrhodamine, 5-TAMRA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H22N2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
430.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥96.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: fluorescent-labelling reagent
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(C)(C)c1cc2[o+]c3c(c(c2cc1)c4c(cc(cc4)C(=O)O)C(=O)[O-])ccc(c3)N(C)C
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)17-8-5-14(24(28)29)11-20(17)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMZMTOFQCVHHFB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This fluorescent dye (λem555 nm, λex580 nm) is supplied as a single isomer, which ensures production of labeled products of defined chemical structure, as well as greatly simplifying purification and characterization.
Associated Protocols and Technical Articles
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Alkalmazás
5-Carboxy-tetramethylrhodamine Novabiochem®. CAS 91809-66-4, molar mass 430.45 g/mol.
Kapcsolódás
Replaces: 01-63-0114
Analízis megjegyzés
Color (visual): dark violett to brown
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.