Fontos dokumentumok
8.51072
Sigma-Aldrich
6-Carboxyfluorescein
Novabiochem®
Szinonimák:
6-Carboxyfluorescein, 6-FAM
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H12O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
376.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥95% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: fluorescent-labelling reagent
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZTDTCNHAFUJOG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This high purity fluorescent dye (λem494 nm, λex 518 nm) is supplied as a single isomer, which ensures production of labeled products of defined chemical structure, as well as greatly simplifying purification and characterization. FAM should be introduced as the last step in the synthesis to avoid formation of side-products, or protected by tritylation prior to acylation or hydrazine treatment [1].
Literature references
[1] R. Fischer, et al. (2003) Bioconjugate Chem., 14, 653.
Kapcsolódás
Replaces: 01-63-0113
Analízis megjegyzés
Color (visual): yellow to orange
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.