Fontos dokumentumok
8.41811
Sigma-Aldrich
Copper(I) cyanide
for synthesis
Szinonimák:
Copper(I) cyanide, Cupricin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CCuN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
89.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
208-883-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
mp
473 °C
sűrűség
2.92 g/cm3
térfogatsúly
750 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cu+].N#[C-]
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Catalytic reduction of nitroaromatic compounds: Copper nanoparticles produced via pulsed laser ablation of Copper(I) cyanide in different solvents show significant catalytic activity for the reduction of toxic nitroaromatic compounds, highlighting its utility in environmental remediation (Begildayeva et al., 2021).
  • Synthesis and spectroscopy of boranes: Research details the facile synthesis of B-Cyanodicarba-closo-dodecaboranes using Copper(I) cyanide, exploring its implications for spectroscopic features and potential applications in boron chemistry (Wingen and Scholz, 2016).
Analízis megjegyzés
Assay of Cu: ≥ 70.5 %
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3