Fontos dokumentumok
216305
Copper(I) cyanide
99%
Szinonimák:
Cuprous cyanide
Teszt
99%
Forma
powder
mp
474 °C (lit.)
sűrűség
2.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]C#N
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DULSAGLWMRMKCQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,spleen,Bone marrow
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?