Fontos dokumentumok
8.07679
Sigma-Aldrich
Styrene
(stabilised) for synthesis
Szinonimák:
Styrene, Phenylethylene, Vinylbenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
202-851-5
NACRES:
NA.22
gőznyomás
6 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
480 °C
hatékonyság
2650 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.1-8.9 % (v/v)
bp
145 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 31 °C
oldhatóság
0.24 g/L
sűrűség
0.906 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
(stabilised) for synthesis
Alkalmazás
Styrene (stabilised) for synthesis. CAS 100-42-5, EC Number 202-851-5, chemical formula C₆H₅CHCH₂.
Specifikációk
Saturation Concentration in Air: 25.6 g/m3 (20 °C)
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.905 - 0.907Identity (IR)passes testThe material is stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
hearing organs, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32.0 °C - closed cup