Merck
365270
Sigma-Aldrich
Methyl α-bromophenylacetate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(Br)CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.553 (lit.)
bp
113 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
1.455 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHFBYYMNJUMVOT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl α-bromophenylacetate is an ester. Palladium catalyzed homocoupling reaction of methyl α-bromophenylacetate with 3,5-dimethyl phenyl boronic acid is reported.
Alkalmazás
Methyl α-bromophenylacetate may be used as initiator during ESR study of atom transfer radical polymerization (ATRP) of methyl methacrylate (MMA) and ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA). It may be used as reagent in the homopolymerization of MMA in supercritical carbon dioxide.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Atom transfer radical polymerization of MMA with a macromolecular ligand in a fluorinated solvent and in supercritical carbon dioxide.
Grignard B, et al.
Eur. Polymer J., 44(3), 861-871 (2008)
ESR study on diffusion-controlled atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate and ethylene glycol dimethacrylate.
Wang AR and Zhu S.
Macromolecules, 35(27), 9926-9933 (2002)
A novel palladium-catalyzed homocoupling reaction initiated by transmetallation of palladium enolates.
Lei A and Zhang X.
Tetrahedron Letters, 43(14), 2525-2528 (2002)