Fontos dokumentumok
735906
Copper(I) bromide
AnhydroBeads™, -10 mesh, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Cuprous bromide
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
AnhydroBeads™
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
beads
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
-10 mesh
mp
504 °C (lit.)
sűrűség
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- catalyst in cross coupling reactions.
- co-catalyst in Sonogashira coupling.
- Lewis acid in enantioselective addition of alkynes.
- reducing agent, when complexed by three molecules of pyridine initiators for the controlled polymerization of styrene, methyl acrylate and methyl methacrylate.
Reductive homocoupling of α-bromo- α- chlorocarboxylates to dimethyl α, α′ dichlorosuccinate derivatives in presence of CuBr/LiOCH3 in methanol has been reported.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.