Fontos dokumentumok
8.41297
Sigma-Aldrich
1,2-Benzenedimethanol
for synthesis
Szinonimák:
1,2-Benzenedimethanol, 1,2-Bishydroxymethylbenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
210-293-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥96.5% (GC)
form
powder
mp
62-64 °C
oldhatóság
158 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3