Fontos dokumentumok
8.21959
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonamide
for synthesis
Szinonimák:
Benzenesulfonamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7NO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
157.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
202-637-1
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥98.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
hatékonyság
991 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
149-152 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 250 °C
oldhatóság
4.3 g/L
térfogatsúly
700 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 155 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3