Merck
196533
Sigma-Aldrich
1,3-Benzenedimethanol
98%
Szinonimák:
m-Xylene-α,α′-diol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(CH2OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
154-159 °C/13 mmHg (lit.)
mp
56-60 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,3-Benzenedimethanol was used in the synthesis of a series of cross-linked poly(orthocarbonate)s. It was also used in the synthesis of mixed-tethered system, required for the preparation of e-edge-[60]fullerenylmethanodihydropyrrole adduct.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cross-linked poly (orthocarbonate) s as organic solvent sorbents.
Sonmez HB and Wudl F.
Macromolecules, 38(5), 1623-1626 (2005)
Regioselective Synthesis of Novel e-Edge-[60] fullerenylmethanodihydropyrroles and 1, 2-Dihydromethano [60] fullerenes.
Chaker L, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2005(24), 5158-5162 (2005)