Merck
74750
Sigma-Aldrich
Octadecylamine
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
ODA, 1-Aminooctadecane, Stearylamine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)17NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
269.51
Beilstein:
636111
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
10 mmHg ( 72 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
powder
bp
232 °C/32 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
52-55 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Octadecylamine (ODA) is used:
  • To induce hydrophobicity in nanodiamond (ND) powders.
  • In the surface modification of graphite and fullerenes.
  • As a dual source of carbon and nitrogen in the synthesis of N-doped carbon nanotubes (CNTs).
  • To synthesize a single-chain cationic surfactant, bis(amidoethylcarbamoylethyl) octadecylamine.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
298.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
148 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Graphite oxide: chemical reduction to graphite and surface modification with primary aliphatic amines and amino acids.
Bourlinos AB, et al.
Langmuir, 19(15), 6050-6055 (2003)
Influence of pH on the aggregation morphology of a novel surfactant with single hydrocarbon chain and multi-amine headgroups.
Wang W, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 112(5), 1409-1413 (2008)
Micro-structural, electron-spectroscopic and field-emission studies of carbon nitride nanotubes grown from cage-like and linear carbon sources.
Ghosh K, et al.
Carbon, 47(6), 1565-1575 (2009)
Direct solvent-free amination of closed-cap carbon nanotubes: a link to fullerene chemistry.
Basiuk EV, et al.
Nano Letters, 4(5), 863-866 (2004)
Wet chemistry route to hydrophobic blue fluorescent nanodiamond.
Mochalin VN and Gogotsi Y
Journal of the American Chemical Society, 131(13), 4594-4595 (2009)