Fontos dokumentumok
D222208
Dodecylamine
98%
Szinonimák:
1-Aminododecane, Laurylamine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
64 mmHg ( 170 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
bp
247-249 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
sűrűség
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- As a modifier in the preparation of dodecylamine incorporated sodium montmorillonite. It is used as an adsorbent for hexavalent chromium.
- In the synthesis of DDA-poly(aspartic acid) as a biodegradable water-soluble polymeric material.
- As an organic surfactant in the synthesis of Sn(IV)-containing layered double hydroxide (LDHs), which can be further used as ion exchangers, absorbents, ion conductors, and catalysts.
- As a complexing, reducing and capping agent in the synthesis of pentagonal silver nanowires.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)