Fontos dokumentumok
O1408
Octadecylamine
technical grade, 90%
Szinonimák:
1-Aminooctadecane, Stearylamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 72 °C)
Teszt
90%
bp
232 °C/32 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
298.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
148 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?