Fontos dokumentumok
8.22293
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzaldehyde
for synthesis
Szinonimák:
2-Nitrobenzaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
2-(NO2)C6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
EC index szám:
209-025-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
200 °C (Lit.)
bp
156 °C/20 hPa
mp
43.5 °C
térfogatsúly
350 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Nitrobenzaldehyde for synthesis. CAS No. 552-89-6, EC Number 209-025-3.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2