Fontos dokumentumok
1.06528
Supelco
Sodium disulfite
(sodium metabisulfite) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Sodium disulfite, Sodium metabisulfite, Sodium pyrosulfite, Disulfite, Pyrosulfite
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Na2O5S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-673-0
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
98.0-100.5% (iodometric)
form
powder
hatékonyság
1540 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
oldhatóság
650 g/L
sűrűség
2.36 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1000‑1200 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
thiosulfate (S2O32-): ≤0.05%passes test
kation nyomok
As: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)5-7(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): 98.0 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
pH-value (5 %; water): 3.5 - 5.0
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Thiosulfate (S₂O₃):
≤ 0.05 %
: passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1