Fontos dokumentumok
8.22263
Supelco
2-Butanol
EMPLURA®
Szinonimák:
2-Butanol, sec-Butyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
201-158-5
NACRES:
NB.21
gőznyomás
16.5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
390 °C
hatékonyság
6480 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
1.4-9.8 % (v/v)
szennyeződések
≤0.2% Water (Karl Fischer)
pH
7 (20 °C)
bp
99-102 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 24 °C
oldhatóság
125 g/L
sűrűség
0.81 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Machine-Learning-Based Kinetic-Free Hybrid Gray-Box Model to Predict Sulfuric-Acid-Catalyzed Esterification Reaction.: Describes a new machine learning model to optimize the esterification reaction process, which can potentially include the use of 2-butanol as a reactant or solvent (Wen X et al., 2024).
  • Dynamic microbial and metabolic changes during Apulian Caciocavallo cheese-making and ripening produced according to a standardized protocol.: This research investigates the role of microbial communities and their metabolic activities in cheese production, where solvents like 2-butanol may be used in analytical methods (Vacca M et al., 2024).
  • Interruption of p38(MAPK)-MSK1-CREB-MITF-M pathway to prevent hyperpigmentation in the skin.: Discusses the biochemical pathway involved in skin pigmentation, where 2-butanol may be employed in experimental procedures or as a solvent (Kim SH et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.807
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Protocols
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.