Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
1.07020
Supelco
Dichloromethane
for analysis EMPARTA® ACS
Szinonimák:
DCM, Methylene chloride, Methylene dichloride, Methylene chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH2Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-838-9
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
gőznyomás
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
termékcsalád
EMPARTA®
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
hatékonyság
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
22 %
szennyeződések
≤0.00002% Free chlorine (as Cl)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water
párolgási maradék
≤0.002%
szín
clearAPHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
sűrűség
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMD Millipore offers EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
Analízis megjegyzés
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0003 meq/g
Free chlorine (as Cl): ≤ 0.00002 %
Evaporation residue: ≤ 0.002 %
Water: ≤ 0.02 %
Stabilized with about 50 ppm 2-Methyl-2-butene.
Jogi információk
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash