Fontos dokumentumok
382051
4-Hydroxy-3-methoxycinnamaldehyde
98%
Szinonimák:
Coniferyl aldehyde
Teszt
98%
bp
175 °C/5 mmHg (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
COc1cc(\C=C\C=O)ccc1O
InChI
1S/C10H10O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-7,12H,1H3/b3-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKZBBWMURDFHNE-NSCUHMNNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)