Fontos dokumentumok
8.22049
Sigma-Aldrich
Dodecenylsuccinic anhydride
(mixture of isomers) for synthesis
Szinonimák:
Dodecenylsuccinic anhydride, 3-(2-Dodecylen-1-yl)-dihydro-2,5-furandione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H26O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.38
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
246-917-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
26 hPa ( 200 °C)
Minőségi szint
form
liquid
hatékonyság
2550 mg/kg LD50, oral (Rat)
6200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2-4 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
200 °C/27 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 127 °C
sűrűség
1.01 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h11-12,14H,2-10,13H2,1H3/b12-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVRNUXJQQFPNMN-VAWYXSNFSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (morpholine method): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.005 - 1.008
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
352.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
178 °C - closed cup